Learn More
Imbuti in polipropilene per sostanze in polvere Azlon™
In polipropilene leggero a lunga durata. L'imbuto per sostanze in polvere Azlon™ in polipropilene è caratterizzato da uno stelo parallelo che riduce al minimo la sedimentazione delle polveri per aumentare la portata. I due formati più grandi sono caratterizzati da bordi superiori verticali per evitare fuoriuscite.
Marca: Azlon FWC208
Descrizione
Constructed of durable, lightweight Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Powder Funnel features a parallel stem that minimises 'bridging' of powder to improve flow. The two largest sizes have vertical-sided tops to prevent spillage.
- Lightweight polypropylene powder funnel
- Unbreakable in normal use
- Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
- The two largest sizes have vertical-sided tops
Specifica
120mm | |
Polypropylene | |
Sì |
30 mm | |
106 mm |