Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo ambrate in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Descrizione
Store a wide range of light sensitive materials in these wide-neck plastic bottles. AzlonTM Polypropylene Amber Wide Neck Round Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance.
- Amber high quality, heavy duty bottles
- Non-stick polypropylene screw caps
- Good chemical resistance
- Opaque, rigid amber polypropylene bottles with black polypropylene screw caps
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of cleaning
- Heavy-duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 44 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di solidi o liquidi fotosensibili |
Materiale | Polipropilene |
Quantità | 10/conf. |
Colore chiusura | Nero |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |