Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata incisa Azlon™
In PMP per l'elevato punto di fusione e la buona stabilità della temperatura. I cilindri in PMP con graduazioni stampate Azlon™ sono autoclavabili e rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Marca:  Azlon CT0050P
Codice prodotto. 10566455
  • 42.20€ / pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured with PMP for its high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Cylinders with Molded Graduations are autoclavable and provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Molded raised graduations on transparent cylinder provides ease of visual measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing liquids
  • Hexagonal base with non-slip anti-suction feature ensures stability
  • Autoclavable to 121deg.C
  • Conforms to ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PMP (polimetilpentene)
ISO 6706
26 mm
1 ml
Esagonale
Tubo non graduato
±1 ml
Classe B
Conf. da 5
200 mm