Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata incisa Azlon™
In PMP per l'elevato punto di fusione e la buona stabilità della temperatura. I cilindri in PMP con graduazioni stampate Azlon™ sono autoclavabili e rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Marca:  Azlon CT0500P
Codice prodotto. 10218024
  • 27.45€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured with PMP for its high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Cylinders with Molded Graduations are autoclavable and provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Molded raised graduations on transparent cylinder provides ease of visual measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing liquids
  • Hexagonal base with non-slip anti-suction feature ensures stability
  • Autoclavable to 121deg.C
  • Conforms to ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 ml
±5 ml
B
Conf. da 1
Round
Food and Beverage Use
360 mm
PMP (polimetilpentene)
ISO 6706, Part 177.1520, ASTM E1272, CFR 21
55 mm
5 ml
135°C
275°F
Esagonale
Cilindro graduato