Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ progettate per diverse esigenze di lavaggio. I tappi presentano aperture a punta di precisione, ideali per un'erogazione precisa del getto del liquido.
Marca: Azlon WGF337P
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Bottles designed to fit a variety of washing needs. Closures feature precision tipped apertures, ideal for fine liquid jet dispensing.
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with a choice of white or red polypropylene swivel dispensing closures
- Choice of three sizes
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
500 ml | |
69mm | |
5/conf. | |
Rosso | |
Non autoclavabile | |
Rotondo | |
Polipropilene |
Semitrasparente | |
LDPE | |
Da –50 °C a 80 °C | |
Sì | |
Stretta | |
5.6 cm | |
Tappo |