Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio con collo largo Azlon™ in LDPE
Bottiglie in plastica traslucide per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Le bottiglie per liquido di lavaggio a collo ampio in LDPE Azlon™ sono dotate di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso.
Marca: Azlon WGW230P
13.88 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24097" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these translucent plastic bottles for a variety of liquid storage and sampling applications. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles come with color-coded one-piece PP closures that maintain their shape in use.
- Flacone per liquido di lavaggio con profilo quadrato e collo largo per maggiore facilità di riempimento senza fuoriuscite
- Dotati di tappi monopezzo in PP con codifica a colori che non si deformano durante l'uso
- I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Specifica
250 ml | |
Semitrasparente | |
LDPE | |
Da –50 °C a 80 °C | |
Sì | |
No | |
Rotondo | |
Wash Bottle | |
Polipropilene | |
Yes |
8.45 oz. | |
Chiusura in polipropilene bianco | |
5/conf. | |
Bianco | |
Non autoclavabile | |
Larga | |
6 cm | |
5.51 in. | |
Tappo |