Learn More
Flaconi per liquido di lavaggio Azlon™ in LDPE con imboccatura stretta, stile classico
I tappi dispongono di un erogatore a getto di precisione che consente un controllo accurato
Marca: Azlon WGF230P
29.71 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
- Traditional and popular square shoulder round wash bottles
- Fitted with one-piece PP closures that maintain shape in use
Specifica
250 mL | |
Polypropylene leakproof swivel dispensing closures | |
5 | |
Sì | |
No | |
Rotondo | |
Polypropylene | |
Yes |
8.45 oz. | |
LDPE | |
Bianco | |
Non autoclavabile | |
Stretta | |
Wash Bottle | |
Screw Cap |