Learn More
Flaconi per liquido di filtraggio con sfiato di sicurezza ed etichettatura multilingue Azlon™
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
Marca: Azlon WGW531VTML
57.90 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per riporre e utilizzare vari tipi di solventi con etichette multilingua per una maggiore sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio con sfiato multilingua in LDPE Azlon sono disponibili in quattro diverse combinazioni di etichette multilingua. Le etichette che indicano i solventi hanno tappi codificati a colori per una facile identificazione in numerose applicazioni.
- Multi-lingual wide neck wash bottles featuring the patented DripLok™ vapor-venting valve that prevents solvent drips
- Indelibly printed in multiple languages (based on region)
- Includes the Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases, and safety information
- Fitted with color coded one piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
250 ml | |
Semitrasparente | |
Tappi in polipropilene e beccucci colorati con estremità sottile per un controllo accurato del getto | |
25.4 cm | |
Da –50 °C a 80 °C | |
Rosso | |
Non autoclavabile | |
Larga | |
5.6 cm | |
Acetone | |
Tappo |
8.45 oz. | |
Printed in English, French, German and Spanish | |
LDPE | |
5/conf. | |
24.1 cm | |
Sì | |
No | |
Cilindrico | |
Multi-Lingual Printed Wash Bottle | |
Polipropilene | |
Yes |
Videos
-
Safety Venting Wash Bottles