Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Bottiglie tonde in plastica per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative EU e USA.
Marca: Azlon™ BWH1000PN
30.64 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
- Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
- Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
- Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
- Duraturi, per impieghi gravosi
- Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Forniti in confezione termoretraibile
- Codici di riciclaggio S. P. I.
Specifica
1000 ml | |
Traslucido | |
Per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione dei terreni e campionamento | |
5/PK | |
Sì | |
No | |
Rotondo | |
Round Wide Mouth Bottle | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |
33,81 once | |
55 mm | |
HDPE | |
Semitrasparente | |
Non autoclavabile | |
Larga | |
205 mm | |
8.07 in. | |
90 mm |