Learn More
Azlon™ Flaconi rotondi in HDPE con collo largo
Bottiglie tonde in plastica per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative EU e USA.
Marca: Azlon™ BWH0500PN
35.03 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Flaconi rotondi in plastica per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi e campionamento. Flaconi rotondi a collo largo Azlon™ in HDPE ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
- Flaconi in HDPE rigido semitrasparente con tappi a vite in polipropilene
- Design a tenuta ermetica senza rivestimento interno
- Contorni interni lisci per travasi efficienti e semplicità di pulizia
- Duraturi, per impieghi gravosi
- Ideali per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Forniti in confezione termoretraibile
- Codici di riciclaggio S. P. I.
Specifica
500 ml | |
Semitrasparente | |
Ideali per un'ampia gamma di applicazioni, dalla conservazione di liquidi, alla preparazione di terreni e al campionamento | |
10/conf. | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Non autoclavabile | |
Rotondo | |
Flacone rotondo a imboccatura larga | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |
16,9 once | |
46 mm | |
HDPE | |
Semitrasparente | |
Sì | |
Larga | |
161 mm | |
6,33in. | |
75 mm |