Learn More
Azlon Bottiglie tonde in HDPE Azlon™ con collo stretto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
N. per confezione:
10/PK
5/PK
Descrizione
Store a wide range of liquids with these durable plastic bottles. AzlonTM HDPE Narrow Neck Round Bottles feature good general chemical resistance, and are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
- Lightweight but very durable in use
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 33,81 once |
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 22 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Food Contact |
Materiale | HDPE |
N. per confezione | 5/PK |
Colore chiusura | Semitrasparente |
Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sì |