Learn More
Axygen™ Axypet™ Starter Kit
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Starter Kit includes a set of micropipettes, tips, and other quality accessories.
Marca: Axygen™ AP-STR-KIT-2
343.89 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Micropipette starter kit
- Includes micropipettes, tips, calibration tools, identification tools, and more
Specifica
Axypet | |
10 to 1000 μL | |
1 Kit |
Starter Kit, Micro | |
AP-10, AP-100, AP-1000 micropipettes, 1 rack each of 10μL, 200μL, and 1000μL tips, a calibration tool, ejector spacers, identification labels, lubricant, color identification rings, right-hand ejector button |