Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μl
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
Marca:  Axygen™ ZTF-50-R-S
Codice prodotto. 11324345
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High throughput screening
  • Volume: 50μL
  • Rack Color: Light Green
  • Color: Clear
  • Designed for use with Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ and Tecan™ Aquarius™ automated liquid handling systems
  • Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free
  • Format: 96 well
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 μL
Sterile
Light Green
Non-ANSI
In rack
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Polipropilene
Con filtro
Trasparente
Autoclavable
Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss
Automation, Round
Caliper Zymark