Learn More
Axygen™ Macrovolume Pipet Tips, For Gilson
For use with Gilson pipettes
399.89€ - 838.94€
Specifica
Sterilità | Non sterile |
---|---|
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Autoclavable |
Formato | BUlk |
Stile punta | Macro |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12575677
![]() |
Axygen™
T-10ML-C |
1 to 10 mL |
838.94€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 02-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11316094
![]() |
Axygen™
T-5000-C |
1000 to 5000 μL |
399.89€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Compatibility: Gilson P5000 and MLA pipettors
- Graduation marks at 1, 2, 3, 4, 5 mL and 0.5 mL increments in between
Specifica
Non sterile | |
Autoclavable | |
Macro |
Trasparente | |
BUlk | |
Polipropilene |