Learn More
Axygen™ Single Well Medium Profile Reagent Reservoirs
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
360.09€ - 431.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
---|---|
Colore | Clear |
Capacità (sistema metrico) | 170 mL |
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Serbatoio reagente |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12527877
![]() |
Axygen™
RES-SW384-FX |
Non-sterile |
360.09€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12537877
![]() |
Axygen™
RES-SW384-FX-SI |
Sterile |
431.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
- Durable and cost effective
- Various formats for multiple applications
Specifica
ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic | |
170 mL | |
Serbatoio reagente | |
Single-use |
Clear | |
Polypropylene | |
384 |