Learn More
Axygen™ Screw Caps with O-rings
Select looped or non-looped format
87.55€ - 1131.72€
Specifica
Include O-ring
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 41
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Formato Prezzo Quantità e disponibilità  
12759368
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-BR
Brown Non-sterile Non-looped
814.25€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
11306134
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-BR
Brown Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11310325
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-B
Blue Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11300325
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-A
Assorted Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12508947
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-BR-S
Brown Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12538947
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-C-S
Clear Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12799368
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-C-S
Clear Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12518947
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-B-S
Blue Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11320325
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-G
Green Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10328609
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-G
Green Non-sterile Non-looped
814.25€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
12789368
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-C
Clear Non-sterile Non-looped
814.25€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
11366144
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-C
Clear Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12719378
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-GR
Gray Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11330325
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-GR
Gray Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12769378
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-BR
Brown Non-sterile Looped
829.29€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
11360325
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-BR
Brown Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12528957
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-C-S
Clear Sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11300335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-O
Orange Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12729388
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-O
Orange Non-sterile Looped
829.29€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
11350325
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-B
Blue Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12759378
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-B
Blue Non-sterile Looped
829.29€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
12779378
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-C
Clear Non-sterile Looped
806.80€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
12739388
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-P
Pink Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11320335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-R
Red Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12789388
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-Y
Yellow Non-sterile Looped
829.29€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
11350335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-Y
Yellow Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12709398
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-O-S
Orange Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12799388
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-O
Orange Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11360335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-O
Orange Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12779388
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-W
White Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11330335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-LP-V
Violet Non-sterile Looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11390335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-V
Violet Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12588967
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-R-S
Red Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11380335
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-R
Red Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10387849
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-R
Red Non-sterile Non-looped
812.77€
pezzi 4000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
12789398
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-W-S
White Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12528977
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-W-S
White Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10692261
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-Y
Yellow Non-sterile Non-looped
812.77€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-12-2025
Aggiungi al carrello
11310345
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-Y
Yellow Non-sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12548977
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-Y-S
Yellow Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12709408
Vedere i documenti
Axygen™
SCO-Y-S
Yellow Sterile Non-looped Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
Specifica
Specifica
O-ring
Polypropylene
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes