Learn More
Axygen™ Screw Caps with O-rings
Select looped or non-looped format
Marca:  Axygen™ SCO-LP-Y
Codice prodotto. 11350335
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
O-ring
Yellow
500/Pk.
Non-sterile
Polypropylene
Looped
4000/Cs.
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes