Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Self-standing tubes
43.17€ - 797.06€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Materiale Polypropylene
Graduated No
Tipo di chiusura Not Included
Forma del fondo Conical
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12759598
Vedere i documenti
Axygen™
ST-050-SS
Clear Non-sterile 0.5 mL
400.74€
pezzi 4000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
11384215
Vedere i documenti
Axygen™
ST-050-SS
Clear Non-sterile 0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12539117
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-050-SS-S
Clear Sterile 0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12779598
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-050-SS-S
Clear Sterile 0.5 mL
797.06€
pezzi 4000
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12789598
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-050-SS-X
Amber Non-sterile 0.5 mL
464.97€
pezzi 4000
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11394215
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-050-SS-X
Amber Non-sterile 0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11334225
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-150-SS
Clear Non-sterile 1.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12729608
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-150-SS
Clear Non-sterile 1.5 mL
398.68€
pezzi 4000
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11354225
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-150-SS-X
Amber Non-sterile 1.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12759608
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-150-SS-X
Amber Non-sterile 1.5 mL
458.63€
pezzi 4000
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12799608
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-200-SS
Clear Non-sterile 2 mL
398.68€
pezzi 4000
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11384225
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-200-SS
Clear Non-sterile 2 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11304235
Unterlagen ansehen
Axygen™
ST-200-SS-X
Amber Non-sterile 2 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
Bestellinformation
Caps sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free
No
Conical
Polypropylene
Not Included
20,000 x g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt