Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical with Conical Bottoms
Conical tubes
65.16€ - 598.91€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Imballaggio Bag
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12719608
Vedere i documenti
Axygen™
ST-150-C-S
Clear 1.5 mL
598.91€
pezzi 4000
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
11324225
Vedere i documenti
Axygen™
ST-150-C-S
Clear 1.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11374225
Vedere i documenti
Axygen™
ST-200-C-S
Clear 2 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12789608
Vedere i documenti
Axygen™
ST-200-C-S
Clear 2 mL
598.91€
pezzi 4000
Spedizione stimata: 23-05-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Sterile
Conical
Clear
Bag
Not Included
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical with Conical Bottoms