Learn More
Axygen™ Provette coniche per centrifuga Axygen™ presterilizzate
GREENER_CHOICE
Graduated tubes with conical bottom
Marca:  Axygen™ SCT-50ML-R-S
Codice prodotto. 12539107
  • 183.29€ / pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rated to 12,000 RCF
  • Printed graduations and writing area for sample identification
  • Screw caps can be closed with one hand.
  • Sterile options are also available.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Screw Cap
Not Autoclavable
Clear
For sample identification
250/Pk.
Sterile
Screw Cap
12,000 x g
HDPE
50 mL
Polypropylene
Screw cap
25 Tubes and Caps/Rack, 20 Racks/Cs.
Yes
Cylindrical
Centrifuge Tube