Learn More
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips allow free passage of air while blocking aerosol contamination.
Marca:  Axygen™ TF-150
Codice prodotto. 12581348
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Technologically advanced filter material
  • Filter membrane contains no leachable additives
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
  • Available in bulk, or racked (sterile)
  • Available in a variety of material contact tip options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 to 1000 μL
Non sterile
Autoclavable
BUlk
Bulk = 1000 tips/pack
Universal Fit
Con filtro
Trasparente
DNase, RNase Free
Universal
Aerosol Barrier Micropipette Tips
Polipropilene