Learn More
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips allow free passage of air while blocking aerosol contamination.
Marca:  Axygen™ TF-150-R-S
Codice prodotto. 11366054
  • 110.50€ / pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Technologically advanced filter material
  • Filter membrane contains no leachable additives
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
  • Available in bulk, or racked (sterile)
  • Available in a variety of material contact tip options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 to 150 μL
Sterile
Autoclavable
In rack
96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Universal Fit
Con filtro
Trasparente
DNase, RNase Free
Universal
Aerosol Barrier Micropipette Tips
Polipropilene