Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ a basso profilo multipozzetto
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
349.46€ - 354.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, esenti da RNasi/DNasi, apirogene |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | Polipropilene |
Tipo | Serbatoio reagente |
N. per custodia | 25/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11310265
![]() |
Axygen™
RES-MW12-LP |
84 ml | Non-sterile | 12 | 25/contenitore |
349.46€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11320265
|
Axygen™
RES-MW12-LP-SI |
21 mL | Sterile | 12 | Individually Wrapped; 25/Cs. |
354.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11350265
![]() |
Axygen™
RES-MW8-LP |
32 mL | Non-sterile | 8 | 25/Cs. |
349.46€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11360265
![]() |
Axygen™
RES-MW8-LP-SI |
32 mL | Sterile | 8 | Individually Wrapped; 25/Cs. |
354.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
- Durable and cost effective
- Various formats for multiple applications
Specifica
ANSI/SLAS, esenti da RNasi/DNasi, apirogene | |
Polipropilene | |
25/Cs. |
Trasparente | |
Serbatoio reagente | |
Sì |