Learn More
Axygen™ High Clarity Microplates†
Designed for use in sample collection, combinatorial chemistry, storage and HTS applications
Marca:  Axygen P-DW-12_HC
Codice prodotto. 12646207
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made of virgin polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • 1.2mL volume per well
  • Ideal for sample collection, storage, and HTS
  • ANSI/SBS footprint for automation use
  • High clarity design allows visual confirmation of sample from bottom
  • 19 round well low-profile design for reduced space requirements
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing of heat film
  • Centrifugation to 4000 RCF
  • Diamond polished wells allow complete sample recovery
Model P-DW-12-HC-S: Pre-sterilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ANSI, SBS
8 x 12
96
Designed for use in sample collection, combinatorial chemistry, storage and HTS applications
Standard
Polypropylene
Non-sterile
50