Learn More
Axygen™ GEN3™ Multi-Barrier Pipette Tips
Offers the ultimate in protection against cross contamination using tri-filter technology
568.17€ - 1185.00€
Specifica
滤芯型 Con filtro
无菌 Sterile
可高温高压灭菌 Not Autoclavable
清洁声明 DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, and Pyrogen Free
产品规格 In rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca 容积(公制) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca 容积(公制) Prezzo Quantità e disponibilità  
12882273
Vedere i documenti
Axygen™
GEN3-200-L-R-S
1 to 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12802283
Vedere i documenti
Axygen™
GEN3-10-L-R-S
0.1 to 10 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12812283
Vedere i documenti
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S
100 to 1000 μL
644.31€
pezzi 5000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
12822453
Vedere i documenti
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S
100 to 1000 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12892273
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
GEN3-20-L-R-S
20 μL
637.92€
pezzi 4800
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The new Axygen™ brand GEN3 multi-barrier filter pipet tips offer the ultimate in protection against cross contamination using tri-filter technology. These tips will prevent liquid or aerosol from passing through and will lock on contact. GEN3 tips effectively separate liquid from the self-sealing barrier using an additional protective layer of conventional polyethylene filter material. In addition to the self-sealing properties, our GEN3 multi-barrier pipet tips feature our exclusive Maxymum Recovery™ technology which reduces the amount of reagent or sample adhering to the pipet tips. Offered in Racks, sterile, tips are nonpyrogenic and certified human gDNA and PCR inhibition free and DNase-/RNase-free.
  • Multi-barrier self-sealing filter prevents aerosol or liquid cross contamination
  • Certified human gDNA and PCR inhibition, RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Proprietary filter design prevents possible PCR inhibition
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
  • Sterile, no need to autoclave
  • Certifications
    GEN3 multi-barrier tips are certified human gDNA and PCR inhibition free. Certified DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
    Specifica
    Specifica
    Con filtro
    Not Autoclavable
    In rack
    Polyethylene
    Sterile
    DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, and Pyrogen Free
    GEN3