Learn More
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettor Starter Kit
GREENER_CHOICE
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettors are engineered to provide the highest levels of comfort, accuracy, and precision.
Marca:  Axygen™ AP-STR-KIT-P
704.56 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16392267
  • 1006.57€ / 1 set
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Axypet™ Pro Starter Kit contains 4 variable volume pipettors in the most popular and universal volumes (0.5-10 μL, 2-20 μL, 20-200 μL, and 100-1000 μL), pipet stand for 4 pipettors, and 3 racks with tips.
  • Cat. No. AP-10-P Axygen Axypet Pro Single-channel Pipettor, 0.5 to 10 μL
  • Cat. No. AP-200-P Axygen Axypet Pro Single-channel Pipettor, 20 to 200 μL
  • Cat. No. AP-1000-P Axygen Axypet Pro Single-channel Pipettor, 100 to 1000 μL
  • Cat. No. AP-USD4-P Universal linear stand for four single-channel pipettors
  • Cat. No. MR-10XT-R (10 μL) Axygen Multirack pipet tips
  • Cat. No. MR-200-R (200 μL) Axygen Multirack pipet tips
  • Cat. No. MR-1000XT-R (1000 μL) Axygen
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO8655
Red/Yellow/Blue
1
Starter Kit
4 single-channel pipettors, Linear stand, Sample tips, Instruction manual, QC Certificate, In-lab calibration tool
3
Autoclavable
Ergonomic
Axypet
Ergonomico
1 Kit