Learn More
Axygen™ AxyMats™ Pierceable Sealing Mats for 24 Well Deep Well Plates
Minimize evaporation in wide range of temperatures in PCR and storage applications.
Marca:  Axygen™ AM-24-SQ
Codice prodotto. 15368291
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications.
  • AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved.
  • They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
  • Mfr. No. AM-24-SQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone
Autoclavable
50/Cs.
Sealing Mat
24-well Deep Well Plate with Square Wells
Non-sterile
24
10/Pk.
Pozzetti quadrati