Learn More
Axygen™ 96-well PCR Microplates
Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results. Axygen™ 96-well PCR Microplates are the ideal option for use in PCR thermal transfer and Real-Time PCR applications.
323.79€ - 451.18€
Specifica
Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polipropilene vergine puro al 99.9% |
Codice del prodotto | Marca | Skirt Style | Sterilità | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Skirt Style | Sterilità | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15368301
![]() |
Axygen™
PCR-96M2-HS-C-PBC |
Half | Non-sterile | Sì |
451.18€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15338301
![]() |
Axygen™
PCR-96-AB-C-PBC |
Elevated, Semi | Non-sterile | Sì |
377.31€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15348301
|
Axygen™
PCR-96-FS-C-PBC |
Full | Non-sterile | Sì |
323.79€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Axygen™ 96 well elevated skirt bar coded PCR microplate is designed to fit ABI™ Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film. Bar code on the long side of the plate between well H1-H12.Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
8 x 12 | |
Polipropilene vergine puro al 99.9% | |
circolare |
Standard | |
Trasparente | |
96 | |
Trasferimento termico PCR, applicazioni RT-PCR |