Learn More
Axygen™ Micropiastre per PCR Axygen™ da 96 pozzetti con bordo medio
GREENER_CHOICE
Dotate di pareti con spessore uniforme e ultrafino, consentono un trasferimento termico preciso per garantire risultati ottimali. Le micropiastre Corning™ Axygen™ per PCR con 96 pozzetti sono progettate appositamente per essere compatibili con Roche Light Cycler 480.
Marca:  Axygen™ PCR-96-LC480-W-BC
Codice prodotto. 12587787
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Includes Ultra Clear sealing film and printed alphanumeric grid for ease of well identification.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Includes Sealing Films
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Includes Barcode
    Standard
    8 x 12
    Roche Light Cycler 480
    100 μL
    Non-sterile
    PCR thermal transfer, RT-PCR applications
    50/Cs.
    RNase-, DNase-free
    Without Lid
    White
    Polypropylene
    96
    circolare
    Ultra Clear sealing film, bar codes, printed alphanumeric grid
    10/Pk.