Learn More
Axygen™ 48-Well PCR Microplates
Specially designed to fit most thermal cyclers
Marca:  Axygen™ PCR-48-C
Codice prodotto. 12192570
  • 165.63€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Volume to brim of well: 350 μL, working volume: 300 μL, volume with AxyMat: 240 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RNase, DNase, DNA-free
Without Lid
Clear
48
circolare
50/Cs.
Standard
6 x 8
Polypropylene
Non-sterile
PCR
10/Pk.