Learn More
Axygen™ 384-well Skirted PCR Microplates
Piastre per PCR a 384 pozzetti con una o due tacche
Marca: Axygen™ PCR-384M2-C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Axygen™ 384 well skirted PCR microplate, clear, is designed to fit standard 384 well blocks. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Automation friendly full skirt design can be sealed with Axymat or sealing film.
Specifica
No Barcode | |
Standard | |
16 x 24 | |
Per termociclatori ABI 3730, 3100 e MJ | |
384 | |
circolare | |
Tacca singola | |
10/Pk. |
Esente da RNasi, DNasi | |
Without Lid | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
PCR, applicazioni di trasferimento termico | |
50/Cs. |