Learn More
Axygen™ Maxymum Recovery™ 300 μL Universal Pipetter Tips
Maxymum Recovery tips fit popular brands of pipettes
31.00€ - 229.84€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 to 300 μL |
---|---|
Colore | Trasparente |
Dichiarazioni di pulizia | Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine |
Stile punta | Low Retention, Universal |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12541348
|
Axygen™
T-350-C-L |
Non sterile | BUlk | N/A | ||||||
11364255
|
Axygen™
T-350-C-L |
Non sterile | BUlk |
31.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12699595
|
Axygen™
T-350-C-L-R |
Non sterile | In rack |
69.05€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11374255
|
Axygen™
T-350-C-L-R-S |
Sterile | In rack |
88.23€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Fine-Point
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
Order Info
- Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
- Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Specifica
1 to 300 μL | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
Universal Fit | |
Polipropilene |
Trasparente | |
Low Retention, Universal | |
Maxymum Recovery |