Learn More
Axygen™ 300 μL Universal Pipetter Tips
Fine-point tips fits popular brands of pipettes
30.33€ - 213.39€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 to 300 μL |
---|---|
Colore | Trasparente |
Dichiarazioni di pulizia | Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine |
Stile punta | Micro Point, Universal |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12531348
|
Axygen™
T-350-C |
Non sterile | BUlk | N/A | |||||
11354255
|
Axygen™
T-350-C |
Non sterile | BUlk |
30.33€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12669535
|
Axygen™
T-350-C-R-S |
Sterile | In rack |
73.64€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12083879
|
Axygen™
T-350-C-R |
Non sterile | In rack | N/A | |||||
11384255
|
Axygen™
T-350-C-R |
Non sterile | In rack |
62.34€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Fine-Point
Order Info
- Bulk: 1000 tips/pack, 240 packs/case
- Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Specifica
1 to 300 μL | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
Universal Fit |
Trasparente | |
Micro Point, Universal | |
Polipropilene |