Learn More
Axygen™ 24- and 32-Well PCR Microplates, Clear, Nonsterile
Designed to fit a wide variety of thermal cyclers
15.88€ - 133.33€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Colore | Clear |
Product Type | PCR Microplate, without Lid |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11310155
![]() |
Axygen™
PCR-24-C |
24 | N/A | ||||||
12789408
![]() |
Axygen™
PCR-24-C |
24 |
98.27€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12799408
![]() |
Axygen™
PCR-32-C |
32 |
133.33€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11330155
![]() |
Axygen™
PCR-32-C |
32 | N/A | ||||||
Descrizione
- Volume to brim of well: 350 μL, working volume: 300 μL, volume with AxyMat: 240 μL
Specifica
RNase, DNase-free | |
Clear | |
Polypropylene | |
circolare | |
50/Cs. |
Without Lid | |
PCR Microplate, without Lid | |
Non-sterile | |
PCR | |
10/Pk. |