Learn More
Axygen™ 200μL Universal Pipette Tips: 200μL, Beveled
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
28.96€ - 385.51€
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11376144
![]() |
Axygen™
T-200-C |
Non sterile | Trasparente | BUlk |
28.96€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12591288
|
Axygen™
T-200-C-STK |
Non sterile | Trasparente | Rack, 5 x 96 |
264.19€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12669595
|
Axygen™
T-200-C-R |
Non sterile | Trasparente | Rack con coperchio incernierato |
54.52€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12687215
|
Axygen™
T-200-C-R-S |
Sì | Trasparente | Rack con coperchio incernierato |
66.91€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12083859
|
Axygen™
T-200-C-R-S |
Sì | Trasparente | Rack con coperchio incernierato | N/A | ||||
12521298
|
Axygen™
T-200-Y-STK-S |
Sterile | Giallo | In rack |
302.53€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12783109
|
Axygen™
T-200-Y-R-S |
Sterile | Giallo | In rack |
324.94€
pezzi 4800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12677385
|
Axygen™
T-200-Y-R-S |
Sterile | Giallo | In rack | N/A | ||||
12571358
![]() |
Axygen™
T-200-Y |
Non sterile | Giallo | BUlk | N/A | ||||
12126880
![]() |
Axygen™
T-200-Y |
Non sterile | Giallo | BUlk |
28.96€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- La massima capacità di recupero permette il completo recupero di campioni preziosi, risparmiando reagenti costosi
- Puntali con foro ampio con dimensioni orifizio: 0.062 poll. (1.52 mm), che li rendono ideali per la pipettatura di materiali viscosi, DNA genomico o colture cellulari delicate
- Le graduazioni consentono di verificare visivamente il volume di estrazione del pipettatore
- I puntali presterilizzati sono irradiati con fascio di elettroni, per prevenire la degradazione del prodotto
- L’ambiente di produzione in camera sterile certifica l’idoneità dei prodotti come sicuri per RNasi, DNasi e pirogeni
Order Info
Disponibili nei formati in stock, in rack o rack impilato.
Specifica
Polipropilene |