Learn More
Axygen™ 2.0 mL Self-Standing Screw Cap Tubes
Features chemical resistant O-rings
144.50€ - 1117.45€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Formato Non-looped
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11354185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-A
Non-sterile Assorted N/A N/A N/A
11384185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-BR
Non-sterile Brown N/A N/A N/A
11364185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-A-S
Sterile Assorted
256.80€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11374185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-B
Non-sterile Blue N/A N/A N/A
13117464
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-C
Non-sterile Clear N/A N/A N/A
11356044
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-C
Non-sterile Clear
160.49€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11394185
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-C-S
Sterile Clear
242.02€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11304195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-G
Non-sterile Green
166.02€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11314195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-GR
Non-sterile Gray N/A N/A N/A
11324195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-O
Non-sterile Orange
166.02€
pezzi 500
Spedizione stimata: 17-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11334195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-P
Non-sterile Pink N/A N/A N/A
11344195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-R
Non-sterile Red N/A N/A N/A
11354195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-V
Non-sterile Violet N/A N/A N/A
11364195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-W
Non-sterile White N/A N/A N/A
11384195
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-200-SS-Y
Non-sterile Yellow N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
1.5 mL
Non-looped
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
Conical