Learn More
Axygen™ 165 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
104.45€ - 640.61€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 165 μL |
---|---|
Filtrato | Con filtro |
Sterilità | Sterile |
Colore | Trasparente |
Certificazione/Conformità | ANSI |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12766759
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
w/Bottom Label | N/A | ||||||
12505577
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
w/Bottom Label | N/A | ||||||
12776759
![]() ![]() |
Axygen™
VTF-165-R-S |
w/out Bottom Label |
640.61€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 31-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12515577
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-S |
w/out Bottom Label | N/A | ||||||
Descrizione
- Tip format: 96 tip
- Tip volume range: 20 μL to 250 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible heads: 96LT, 8LT
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Specifica
165 μL | |
Sterile | |
ANSI | |
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls | |
Automation, Round | |
50 Racks/Cs. | |
Polyethylene |
Con filtro | |
Trasparente | |
DNase, Rnase Free | |
In rack | |
SLAS Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |