Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled
Compatible with most popular brands of pipettes
Marca: Axygen™ T-1000-B-R
39.73 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La smussatura ottimizzata del puntale riduce la ritenuta del campione e migliora la precisione della pipettatura
- Intervallo di volume: da 100 a 1000 μL
- In formato in stock o in rack
Specifica
100 to 1000 μL | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
In rack | |
Hinged rack | |
Polipropilene |
Non-filtered | |
Blue | |
DNase, RNase, and Pyrogen free | |
Beveled, Universal | |
Universal Fit |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Dimensione file: 2.2 MB
Titolo del prodotto
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled > Racked; Standard; 1-1,000 μL