Learn More
Axygen™ Puntali ultra-micro Axygen™ da 20 μl
Maxymum Recovery™ allows recovery of costly samples with improved precision and accuracy
Marca:  Axygen™ T-400
Codice prodotto. 12541368
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
Order Info
  • Bulk: 1000 tips/pack, 20 packs/case
  • Racked: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 μl
Trasparente
Per il recupero di campioni costosi con maggiore precisione e accuratezza
Ultramicro
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf Pipetter
Non sterile
DNase, RNase Free
BUlk
1,000 Tips/Pk., 20 Packs/Cs.
Polipropilene