Learn More
Axygen™ Puntali per microvolumi Axygen™ da 10 μl
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera filtrante assemblati automaticamente. I puntali con filtro per microvolumi Axygen™ da 10 μl sono disponibili con tecnologia Maxymum Recovery™ per consentire il massimo recupero di costosi campioni con elevata precisione e accuratezza. Sono disponibili anche puntali per pipetta extra lunghi e sterilizzati.
Marca:  Axygen™ TXLF-10-L-R-S
59.55 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11384315
  • 116.00€ / pezzi 960
Quality Analysis and Quality Control Testing
Usa il codice promozionale 24140 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low retention tip
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Microvolume
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Low retention tip
Con filtro
Trasparente
DNase, Rnase Free
In rack
Gilson™ Pipetman™ P2
Da 0.5 a 10 μl
Esenti da RNasi, DNasi
Conforme alle specifiche USP 3127 (Contaminazione da metalli pesanti)
Per il recupero di campioni costosi con precisione e accuratezza migliorate
Maxymum Recovery, lunghezza estesa, barriera aerosol, Low Retention
Polipropilene