Learn More
Axygen™ 0.5 mL Self Standing Screw Cap Tubes
Features O-ring manufactured for resistant to many commonly-used laboratory chemicals
144.50€ - 1787.48€
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Materiale Polypropylene
Formato Non-looped
Visualizza altre specifiche
Prodotti 20
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Colore chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11330355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-A
Non-sterile Assorted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12779498
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-A-S
Sterile Assorted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11340355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-A-S
Sterile Assorted
259.31€
pezzi 500
Spedizione stimata: 02-10-2025
Aggiungi al carrello
11350355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-B
Non-sterile Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11370355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-C
Non-sterile Clear
170.56€
pezzi 500
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12599007
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-BR-S
Sterile Brown Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11360355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-BR
Non-sterile Brown Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11380355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-C-S
Sterile Clear
244.40€
pezzi 500
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
11390355
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-G
Non-sterile Green
167.66€
pezzi 500
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
11300365
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-GR
Non-sterile Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12559017
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-GR-S
Sterile Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12569017
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-G-S
Sterile Green
251.48€
pezzi 500
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
11310365
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-O
Non-sterile Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11330365
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-R
Non-sterile Red
167.66€
pezzi 500
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
12519027
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-R-S
Sterile Red
251.48€
pezzi 500
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
12539027
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-V-S
Sterile Violet Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11340365
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-V
Non-sterile Violet Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11350365
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-W
Non-sterile White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12589027
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-Y-S
Sterile Yellow
251.48€
pezzi 500
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
11370365
Vedere i documenti
Axygen™
SCT-050-SS-Y
Non-sterile Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
For a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile tubes
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order items for assorted tubes
  • Wide range of colored tubes for easy sample identification
Specifica
Specifica
RNase, DNase, pyrogen-free
0.5 mL
Non-looped
Screw Cap
20,000 x g
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
Conical
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ 0.5 mL Self Standing Screw Cap Tubes