Learn More
Hamilton™ Autosampler Syringes
69.70€ - 94.85€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 0.48 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 6.6 mm |
Product Type | Autosampler Syringe |
Modello | 701 |
Quantità | 1/Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11537714
|
Hamilton™
202066 |
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000 |
94.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10156441
|
Hamilton™
202201 |
AS200 Autosampler |
69.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
0.48 mm | |
Autosampler Syringe | |
1/Ea. | |
Fixed |
6.6 mm | |
701 | |
10 μL |