Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/ Caliper™ Zephyr™/ Puntali per sistemi robotici Biotek™
BIOPHARMA
Prestazioni e qualità costanti. I puntali per automazione Axygen™ per Tecan™, Zymark™, Biotek™ e Dynamic Devices sono realizzati in polipropilene trasparente in rack da 96 pozzetti. Opzioni disponibili: sterili/non sterili, non filtrati/filtrati, con foro ampio e con etichetta sul fondo; volumi da 50 a 200 μl.
Marca:  Axygen™ EV-200-R
Codice prodotto. 10535950
  • 626.63€ / pezzi 4800
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls
  • Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
  • Compatible with the following:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
    • Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
200 μl
Non sterile
Grigio chiaro
DNase, Rnase Free
In rack
SBS Rack
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius; Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ e Zephyr™; Biotek™ Precision™ e Precision XS; Dynamic Devices Oasis LM, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM
Non-filtered
Trasparente
Esente da RNasi, DNasi, ANSI
Apirogeno, usato per conformarsi a specifiche stringenti in processi di controllo rigorosi
Senza filtro, Round
50 Racks/Cs.
Polipropilene