Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Molecular Devices™ Pipetting System
GREENER_CHOICE
Increase pipetting performance through superior tip straightness and low %CV with these pipette tips for the Molecular Devices system.
4411.80€ - 4910.00€
Specifica
Filtrato Non-filtered
Colore Trasparente
Formato In rack
Stile punta Automation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Molecular Devices FLIPR Type A CCS 384-well Head
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
15252999
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
937-261
20 μL Sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15262999
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
937-262
30 μL Non sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Molecular Devices™ Pipetting System, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Molecular Device FLIPR with Type A CCS 384-well head and Type B Liberty 384-well head.
Features:
  • Available as sterile and filtered.
  • Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen.
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created.
  • Low percentage coefficient of variation (%CV).
For other tips compatible with the Molecular Devices Pipetting System, see part numbers 931-261 and 931-262
Warranty: A five (5)-year shelf life from the date of manufacture is recommended.
Specifica
Specifica
Non-filtered
In rack
Molecular Devices FLIPR Type A CCS 384-well Head
Trasparente
Automation
Molecular Devices
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.