Learn More
Buerkle™ Transparent Polyethylene Tubing
The Transparent Polyethylene Tubing is recognized as safe physiologically and is resistant against non-oxidizing acids, caustic solutions, salts and a number of solvents.
19.65€ - 399.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
Colore | Trasparente |
Max. Operating Temperature (Metric) | 95°C |
Allerta:
The pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions. The user is responsible for determining any suitability!
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10455951
|
Buerkle™
8805-0406 |
4 mm | 10 m |
19.65€
10m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10389614
|
Buerkle™
8878-1014 |
10 mm | 100 m |
399.00€
100m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11852303
|
Buerkle™
8805-0608 |
6 mm | 10 m |
28.80€
10m |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10423303
|
Buerkle™
8805-1014 |
10 mm | 10 m |
50.22€
10m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10004622
|
Buerkle™
8805-1216 |
12 mm | 10 m |
57.73€
10m |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Made of PE
- Resistant against (non-oxidizing) acids, caustic solutions, salts and a number of solvents
- Pressure resistant, flexible, impact resistant, light, resistant to compression, up to + 80 °C deformation resistant
- Transparent
- Hardness Shore A 80 ± 3
- Temperature -40 °C to +95 °C
- Suitable for food
- Made of PE
- Resistant against (non-oxidizing) acids, caustic solutions, salts and a number of solvents
- Pressure resistant, flexible, impact resistant, light, resistant to compression, up to + 80 °C deformation resistant
- Transparent
- Hardness Shore A 80 ± 3
- Temperature -40 °C to +95 °C
- Suitable for food
Specifica
Autoclavable | |
Suitable for Use with Foodstuffs | |
95°C |
Polyethylene | |
Trasparente |