Learn More
Buerkle™ Transparent Polyethylene Tubing
The Transparent Polyethylene Tubing is recognized as safe physiologically and is resistant against non-oxidizing acids, caustic solutions, salts and a number of solvents.
53.50€ - 110.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polyethylene |
Overall Length (Metric) | 100 m |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Allerta:
The pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions. The user is responsible for determining any suitability!
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10510614
|
Buerkle™
8878-0305 |
3 mm |
53.50€
100m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10154352
|
Buerkle™
8878-0406 |
4 mm |
73.28€
100m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11847952
|
Buerkle™
8878-0608 |
6 mm |
110.00€
100m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made of PE
- Resistant against (non-oxidizing) acids, caustic solutions, salts and a number of solvents
- Pressure resistant, flexible, impact resistant, light, resistant to compression, up to + 80 °C deformation resistant
- Transparent
- Hardness Shore A 80 ± 3
- Temperature -40 °C to +95 °C
- Suitable for food
Specifica
EU Foodstuffs | |
Polyethylene | |
1 mm | |
Suitable for Use with Foodstuffs | |
Acid-Resistant, Caustic Solution-Resistant, Light-Resistant, Pressure-Resistant, Salt-Resistant, Impact-Resistant | |
80 (Shore A, ± 3) | |
95°C |
Autoclavable | |
100 m | |
Foodstuff | |
° | |
Trasparente | |
Flessibile | |
PE Tubing |