Learn More
Masterflex™ Celcon™ Ratchet Tubing Clamps
Use these durable plastic clamps with flexible tubing.
Marca: Masterflex™ 06833-00
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Twelve-position ratchet control adjusts from full flow to complete closure. Autoclavabili.
Specifica
Sterilizzabile in autoclave | |
25/Pk. | |
Morsetto per tubi | |
For up to 1/2 in. tubing |
Titolo del prodotto
Masterflex™ Celcon™ Ratchet Tubing Clamps > For up to 1/2 in. tubing.