Learn More
Heidolph Instruments Accessorio per 10 provette
Accessorio per 10 provette
Marca:  Heidolph Instruments 549-01000-00
Codice prodotto. 10049130
  • 46.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
fino a 10 provette con diametro o.d. 10 mm, altezza 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Test Tubes
10 mm dia. x 60 mm L
Up to 10 test tubes with 10 mm diameter up to 60 mm length
10