Learn More
ATG7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ATG7 |
---|---|
Concentrazione | 333 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16856243
|
Proteintech
10088-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16846243
|
Proteintech
10088-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The ATG7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ATG7. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ATG7 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Specifica
ATG7 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
333 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
10533 | |
Primary |