Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Aspergillus Double Gel Diffusion Assay
Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
20 tests
Descrizione
- Double diffusion assay for the detection of precipitating antibodies to Aspergillus fumigates in serum.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 8.5 mL |
Forma | Liquid |
Quantità | 1 Kit |
Da utilizzare con (applicazione) | Double gel diffusion (Ouchterlony) |
Tipo | Double Gel Diffusion Assay |
Tipo di prodotto finale | Test Kit |
Label or Dye | EC/REP label on kit box, Blank CE Carton label |
Starting Material | 5 to 10 mL of venous blood |